Learn More
BRAND™ Probeta de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase A Blaubrand™
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con los estándares DIN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ Eterna incluyen boquilla integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
Brand: BRAND™ 32162
76.35 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.67500kg
Description
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN ISO 4788.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
- Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
Specifications
Redondo | |
Probeta de medición graduada | |
Azul | |
Hexagonal | |
465 mm | |
1000 ml | |
Graduaciones de esmalte azul de marcado DE-M | |
Esterilizable en autoclave |
±5 ml | |
Para almacenamiento | |
DIN EN ISO 4788 | |
Clase A | |
Vidrio de borosilicato | |
Certificado de lote | |
10 ml | |
10 ml |