Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ protege los líquidos sensibles a la luz del deterioro. Se adjuntan el número de lote y el certificado con el embalaje. Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.
70.70€ - 144.00€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042. Certificado de calibración DAkkS previa solicitud. |
Material del cierre | Vidrio |
Color | Ámbar |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Estilo de cuello | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Estilo de cuello | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11884160
|
BRAND™
37446 |
20 mL | 10/19 | Estrecha | ±0,04 ml |
82.15€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10504021
|
BRAND™
37453 |
1000 ml | 24/29 | Estrecha | ±0,4 ml |
96.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11623209
|
BRAND™
37438 |
5 ml | 10/19 | Ancha | ±0,04 ml |
72.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11633209
|
BRAND™
37443 |
10 ml | 10/19 | Estrecha | ±0,04 ml |
72.30€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11894020
|
BRAND™
37447 |
25 ml | 10/19 | Estrecha | ±0,04 ml |
70.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11653209
|
BRAND™
37445 |
50 ml | 14/23 | Ancha | ±0,10 ml |
87.60€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11824170
|
BRAND™
37448 |
50 mL | 12/21 | Estrecha | ±0,06 ml |
85.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11804030
|
BRAND™
37449 |
100 ml | 14/23 | Estrecha | ±0,10 ml |
86.90€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11814030
|
BRAND™
37450 |
200 ml | 14/23 | Estrecha | ±0,15 ml |
105.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11844180
|
BRAND™
37451 |
250 ml | 14/23 | Estrecha | ±0,15 ml |
115.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11814170
|
BRAND™
37452 |
500 ml | 19/26 | Estrecha | ±0,25 ml |
144.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar
- Cumple con las normas DIN EN ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Incluye tapón de vidrio ámbar, intercambiable con tapón de polipropileno.
- El matraz de ámbar oscuro protege los líquidos sensibles a la luz frente al deterioro.
- Número de lote y certificado incluidos en el embalaje.
- Certificado de calibración de DakkS disponible bajo solicitud.
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Vidrio | |
Vidrio de borosilicato |
DIN EN ISO 1042. Certificado de calibración DAkkS previa solicitud. | |
Ámbar | |
R |