Learn More
Blasticidin S Hydrochloride (From Streptomyces Griseochromogenes), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Blasticidin S Hydrochloride |
Tipo | Blasticidin S Hydrochloride |
Nombre de nota | From Streptomyces griseochromogenes |
Forma física | Polvo/Sólido |
Punto de fusión | 248°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.0 % |
Envase | Vidrio ámbar |
Potencia | 900μg/mg min. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.69 |
Porcentaje de pureza | 99.0% min. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Blasticidin S Hydrochloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.