Learn More
Fisherbrand™ Tapones de rosca con polipropileno negro para viales de vidrio para muestras
Se ajustan de forma segura para sellar viales de muestras con cuello de rosca de vidrio de perfil alto o achaparrado. Los tapones de rosca con polipropileno negro para viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ están revestidos de aluminio y disponibles en varios tamaños para adaptarse a una gran variedad de viales de perfil alto o achaparrado.
Marca:  Fisherbrand™
30.20 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15324799
  • 60.70€ / paquete de 300
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñados específicamente para el uso con viales de muestras de cuello de rosca de vidrio Fisherbrand™
  • Construcción de polipropileno con revestimiento laminado
  • Encajan en viales de formato alto o achaparrado
  • Disponibles en una gran variedad de tamaños para corresponderse con las especificaciones de los viales
  • Los viales de muestras de cuello de rosca son aptos para medios, diagnóstico, almacenamiento, visualización y aplicaciones de recogida de muestras
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Polipropileno
Tapón de rosca
28 mm