Learn More
Thermo Scientific™ Puntas Molecular BioProducts™ BioRobotix™ para sistemas universales Qiagen™
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para los sistemas universales Qiagen están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
152.00€ - 207.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Conductivo |
Envase | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta de ajuste universal, Qiagen™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Envase | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Envase | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10575241
|
Thermo Scientific™
953-011 |
1000 μl | Con filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Sterile & PCR Ready |
207.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10673092
|
Thermo Scientific™
953-252 |
1100 μl | Sin filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Certified Quality |
152.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10244711
|
Thermo Scientific™
951-252 |
300 μl | Sin filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Certified Quality |
152.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10663092
|
Thermo Scientific™
953-251 |
1100 μl | Sin filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Sterile |
167.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10428472
|
Thermo Scientific™
951-251 |
300 μl | Sin filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Sterile |
167.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para los sistemas universales Qiagen están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas se retiran y expulsan a la perfección en todo momento.
- Disponibles en formatos esterilizados, no esterilizados y con la tecnología de filtro ART™ Se prueban por lotes durante la producción en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas Porcentaje de coeficiente de variación (%CV) bajo
Especificaciones
Negro | |
Conductivo | |
Pipeta de ajuste universal, Qiagen™ |
Gradilla | |
96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja |