Learn More
Molecular Probes™ Biotin-XX Microscale Protein Labeling Kit with FluoReporter™ Biotin Quantitation Assay Kit
Kit de etiquetado con biotina-XX de proteínas a microescala con el kit de ensayo de cuantificación de biotina FluoReporter™
Marca: Molecular Probes™ B30756
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Los kits de etiquetado de proteínas a microescala proporcionan un método práctico para colocar una etiqueta fluorescente en una pequeña cantidad de anticuerpos o proteínas (entre 20 y 100 μg). Los kits están disponibles en cuatro colores (o biotina) de Alexa Fluor™ e incluyen todo lo necesario para tres reacciones de separación y etiquetado.Características importantes de los kits de etiquetado de proteínas a microescala:
Química de reacción estable y excelentes colorantes Alexa Fluor™
En los kits de etiquetado de proteínas a microescala, el colorante reactivo contiene una fracción del éster tetrafluorofenilo (TFP), que es más estable en solución que el éster de succinimidil (NHS) de uso frecuente. Los ésteres de TFP reaccionan de manera eficaz con aminas primarias de proteínas para formar conjugados de proteínas y colorantes estables. En comparación con los colorantes tradicionales, los colorantes Alexa Fluor™ son más brillantes y fotoestables, y presentan una mayor resistencia al pH, entre pH 4 y pH 10. Además, por lo general, al usar colorantes Alexa Fluor™, se pueden lograr mayores niveles de etiquetado sin desactivación intramolecular. Para más detalles, consulte Alexa Fluor™ Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum—Section 1.3.
Más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte Antibody Labeling from A to Z (Etiquetado de anticuerpos de la A a la Z) o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros diversos kits, consulte Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 en el Manual de Molecular Probes™.
Prepararemos conjugados de anticuerpos personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de productos, le prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Kit de etiquetado de proteínas con kit de ensayo de cuantificación de biotina | |
20 - 100 μg | |
Éster de tetrafluorofenilo (TFP) | |
Proteínas |
A base de biotina | |
FluoReporter™ | |
Biotina-XX |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.