Learn More
Biotin, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Especificaciones
CAS | 58-85-5 |
Fórmula molecular | C10H16N2O3S |
Número MDL | MFCD00005541 |
Cantidad | 2.5 g |
Sinónimo | biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin |
Clave InChI | YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12 |
Nombre IUPAC | 5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanoic acid |
Peso molecular (g/mol) | 244.31 |
PubChem CID | 171548 |