Learn More
Thermo Scientific™ Placas con tratamiento para cultivo celular BioLite
Lleve a cabo los procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con estas placas apirógenas y no citotóxicas que cuentan con superficies adherentes a las células.
Marca: Thermo Scientific™ 130182
53.19 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21614" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.49100kg
Descripción
Lleve a cabo los procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica usando las placas con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite. Estas placas, con superficies adherentes a las células, son apirógenas y no citotóxicas. Los productos Thermo Scientific BioLite son una línea limitada de productos para cultivo celular con un rendimiento económico paras líneas de células estándar.
• Cultivo celular tratado• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6
• Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y no citotóxicos
• Apirógenos
Especificaciones
Plano | |
60,8 cm2 | |
Redonda | |
Cultivo celular | |
12,5 mL | |
10 | |
16 mm |
12,5 mL (Pozo) | |
Polietileno | |
Estéril | |
Cubeta de cultivo celular | |
200 | |
20 mm | |
100 mm |