Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante BIOLiner™
Centrifugue las muestras a 3500 rpm con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOLiner™.
154.00€ - 1740.00€
Especificaciones
Tipo | Rotor con cestillo basculante |
---|---|
Capacidad | 4 x 750 mL |
RCF máx. | 2.739 x g |
Vel. máx | 3.500 rpm |
Radio (métrico) | 20 cm |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11844501
|
Thermo Scientific™
75003626 |
Juntas tóricas de repuesto para tapas herméticas | 4 x 750 mL | 3.500 rpm | 2.739 x g |
154.00€
paquete de 4 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10697615
|
Thermo Scientific™
75003668 |
Cestillos BIOLiner (juego de 4) | 4 x 750 mL | 3.500 rpm | 2.739 x g |
1435.00€
4 sets |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10429894
|
Thermo Scientific™
75003669 |
Tapas de biocontención ClickSeal (juego de 4) | 4 x 750 mL | 3.500 rpm | 2.739 x g |
420.00€
paquete de 4 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10733972
|
Thermo Scientific™
75003688 |
Juntas tóricas de repuesto para tapas | 4 x 750 mL | 3.500 rpm | 2.739 x g |
154.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12813312
|
Thermo Scientific™
75003796 |
Soportes para microplacas, juego de 2 | 4 x 750 mL | 3.500 rpm | 2.739 x g |
1135.00€
2 sets |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11646190
|
Thermo Scientific™
75003667 |
Rotor basculante BIOLiner | 4 x 750 mL | 3.500 rpm | 2.739 x g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Centrifugue las muestras a 3500 rpm con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Información para pedidos:Solicite los cestillos BIOLiner (75-003-668, conjunto de 4) y las tapas de biocontención Thermo ScientificTM ClickSealTM (75-003-669, conjunto de 4) para completar el conjunto. Las juntas tóricas de repuesto para tapas (75-003-688) y los adaptadores se venden por separado. También están disponibles los soportes para microplacas (50-036-70) y las tapas (75-003-689). Para obtener más información, póngase en contacto con el representante comercial.
Compatible con:
Series de centrífugas Thermo ScientificTM SorvallTM ST40/40R, SL40/40R, Sorvall LegendTM XT/XTR, MegafugeTM 40, MultifugeTM X3/X3R, Megafuge 40/40R
Especificaciones
Rotor con cestillo basculante | |
2.739 x g | |
20 cm | |
13307 | |
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F | |
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. | |
Sí |
4 x 750 mL | |
3.500 rpm | |
10,5 cm | |
124 mm | |
90° | |
98 mm |