Learn More
Falcon™ Frasco para cultivo celular de cuello recto rectangular de fibronectina Biocoat™ de 175 cm2
Se ha probado su capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
Marca:  Falcon™ 354526
Detalles adicionales : Peso : 0.77000kg
Código de producto. 10192761
  • 469.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se ha probado su capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21.
  • Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
  • Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Especificaciones
Especificaciones
Todos los lotes han sido sometidos a pruebas y han dado negativo para bacterias y hongos
Frasco de cultivo celular de cuello recto con tapón de cierre hermético
Cuello recto
Revestimiento de fibronectina
Ópticamente claro
Favorece la adhesión y la difusión de las células y mejora la supervivencia de las células primarias en cultivo
Rectangular
Almacenar entre 2°C y 8°C. No congelar