Learn More
Corning™ Colágeno V BioCoat™, humano, 0,25 mg
Marca:  Corning™ 354246
Detalles adicionales : Peso : 0.01040kg
Código de producto. 11533560
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Colágeno V de Corning, humano, se utiliza como una capa delgada en las superficies de cultivo de tejidos para estudiar los efectos del colágeno V en el comportamiento celular.
  • Procede de la placenta humana. NOTA: Material de origen analizado para el antígeno de la hepatitis B y el anticuerpo VIH-1
  • Electrofisicohomogéneo (SDS-PAGE)
  • Se han probado con resultados negativos para bacterias, hongos y micoplasma
  • Estable durante al menos tres meses a - 20 °C. Evite múltiples congelaciones y descongelaciones
  • Concentración recomendada de - 1 a - 5 μg/cm2 de superficie de crecimiento según el tipo de célula
  • Formulación - congelado en ácido acético de 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
0,25 mg