Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Drop-Down Cleanroom Coveralls with Hood
224.07 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
243.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
243.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
- Tejido CleanTough™ duradero antiestático y deja pocas pelusas
- Presione las lengüetas de los tacos de liberación rápida para una colocación sin contacto
- Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
- Cremallera delantera
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE DRUM
- Bajo nivel de partículas
- Nivel de garantía de esterilidad 10−6
Especificaciones
Tipo de producto | Cubierta para salas blancas. |
Tamaño | XL |
Material | Tejido CleanTough™ |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera |