Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Non-Sterile Disposable Coveralls with Collar and Thumb Loop
111.92 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
143.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
143.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (métrico):
De 164 a 170 cm
De 170 a 176 cm
De 176 a 182 cm
De 182 a 188 cm
De 188 a 194 cm
De 194 a 200 cm
De 200 a 206 cm
Descripción
- Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
- Compatible con ISO Clase 4
- Cremallera frontal con solapa.
- Espalda, puños y tobillos elásticos
- Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE drum
- Bajo nivel de partículas
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | 3XL |
Material | CleanTough™ Fabric |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estériles |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2 |
Tamaño del tórax (imperial) | 48-51 pulg |
Tamaño del tórax (métrico) | De 124 a 132 cm |
Para utilizar con (aplicación) | salas blancas, farmacia, entornos controlados, PPE, instalaciones 503B, fabricación, industrial. |