Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante, Grado GF/C
Combinan una retención de partículas finas con una buena velocidad de caudal. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/C son ideales para la recogida de sólidos en suspensión en agua potable y residuos naturales e industriales.
166.00€ - 935.00€
Especificaciones
Peso base | 53 g/m2 |
---|---|
Descripción | Los filtros de vidrio de grado GF/C de papel de filtro Whatman de GE ofrecen una buena velocidad de flujo y capacidad de carga que admiten el análisis de sólidos suspendidos totales. |
Formato | Lámina |
Material | Vidrio de borosilicato |
Particle Retention | 1,2 μm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11340594
|
Cytiva
1822-849 |
254 x 102mm |
166.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11380364
|
Cytiva
1822-866 |
254 x 203mm |
405.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11350594
|
Cytiva
1822-915 |
570 x 460mm |
935.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Prefiltro de fibra de vidrio sin ligante• Dosificación de materias en suspensión (TSS) según NF EN 872
• Muy gran pureza química
Especificaciones
53 g/m2 | |
Lámina | |
1,2 μm | |
Grado GF/C | |
932 °F | |
0.01 pulg | |
Filtro |
Los filtros de vidrio de grado GF/C de papel de filtro Whatman de GE ofrecen una buena velocidad de flujo y capacidad de carga que admiten el análisis de sólidos suspendidos totales. | |
Vidrio de borosilicato | |
105 mL/min | |
Lámina | |
500 °C | |
260 μm |