Learn More
Thermo Scientific™ BglII (10 U/μl)
Corte en sitios A^GATCT con la enzima de restricción BgIII, que funciona mejor a 37 °C en tampón O.
Marca: Thermo Scientific™ ER0081
23.52 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
- Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
- Clonación molecular
- Mapas de sitios de restricción
- Genotipado
- Southern blot
- Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
- SNP
Especificaciones
10 U/μl | |
37 °C | |
BglII |
50 mM de Tris-HCl (pH 7.5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de NaCl y 0,1 mg/ml de seroalbúmina bovina (BSA) | |
500 U |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.