Descripción
- Intervalo de temperatura desde temperatura ambiente más 8 & grados; hasta 100 &grados
- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™.
- Convección forzada
- Controlador con pantalla LCD
- Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
- Diseño de mango ergonómico
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
- 2 gradillas cromadas.
- Apilable
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual
- Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
30.1 gal. | |
No esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Forzado | |
Sin iluminación | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Incubadora estándar | |
BF115 | |
380 x 550 x 550 mm | |
380 mm | |
54 kg | |
230 V |
BF115-230 V, estándar, Avantgarde.Line serie BF: estufas microbiológicas estándar con convección forzada, 112 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
114 l | |
Tecnología APT.line™ | |
Ninguno | |
Acero inoxidable | |
2 estándar/5 máx. | |
Ambiente +8 °C a 100 °C | |
LCD | |
De ≤ ±0,2 °C a 37 °C | |
15 in. | |
119 lb. | |
230 V, 50-60 Hz, 400 W | |
50/60 Hz |