Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
411.13€
Especificaciones
Carga de carbono | 11 % |
---|---|
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Longitud (métrico) | 10 mm |
Tamaño de poro | 100Å |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10784827
|
Thermo Scientific™
70605-014001 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
411.13€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
- High surface area with high bonded phase coverage
- Particle size: 5μm
- 10L x 4.0mm I.D.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Requires:
Thermo Scientific Uniguard™ or standalone holder, sold separately.
Especificaciones
11 % | |
5 μm | |
100Å | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
L11 |
De 2 a 9 | |
10 mm | |
4 mm | |
Sí |