Learn More
Fisherbrand™ Protector de seguridad radiológica beta en forma de reloj de arena
Proporciona protección contra la radiación para su uso en laboratorios.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Protector transparente
- Fabricado en acrílico, lo que facilita su fabricación
Especificaciones
Base plana | |
Protector en forma de reloj de arena | |
L × B: 45 x 30 cm |
Protección contra la radiación beta | |
Acrílico |