Learn More
Fisherbrand™ Placas base de radiación beta
Perfectas para proporcionar protección de superficies, estas placas base rectangulares se pueden utilizar junto con cualquier protector.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Disponible en acrílico de protección beta de 10 mm estándar, acrílico de plomo con atenuación gamma de 12 mm y también como protector doble para protección contra ambos tipos de emisión
- La amplia gama de productos de seguridad radiológica Cleaver Scientific comprende una gran selección de protectores, cajas, cubos de residuos y bandejas, además de cabinas y accesorios variados.
- Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
- Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
Especificaciones
46 cm | |
Placa base de radiación beta | |
45 cm |