Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de almacenamiento de radiación beta Mini
Solución perfecta para almacenar materiales radiactivos y para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Beta: Mini (5,5 x 8,5 x 8,5 cm)
- Para almacenar materiales radiactivos y para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
- También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
- Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
- También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon | |
55mm | |
Caja de almacenamiento radiológica | |
Microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon |