Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de seguridad radiológica Maxi
Cajas de almacenamiento Maxi de 14 x 28 x 16,5 cm perfectas para la protección contra la radiación beta.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Caja Beta – Maxi (14 x 28 x 16,5 cm)
- Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
- También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
- Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
- También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon | |
140mm | |
Caja de almacenamiento radiológica | |
Microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon, 3 insertos para caja |