Learn More
Fisherbrand™ Insertos para cajas de almacenamiento de seguridad radiológica
Fabricados con tapas abisagradas, permiten alojar insertos intercambiables que admiten microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon; estos sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Inserto, 2 tubos Falcon™, 8 tubos de 1,5 ml, 160 x 80 x 40 mm
- Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
- También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
- Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
- También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
40mm | |
8 x 1,5 ml | |
Para cajas Maxi |
introducir | |
160mm |