Learn More
Pentaacetato de beta-D-glucosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
β-D-Glucose Pentaacetate is used in biochemical reaction and also used as an active pharmaceutical intermediate. Further, it is used to stimulate insulin release in rat pancreatic islets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Pentaacetati de β-D-glucosa se utiliza en la reacción bioquímica y como un intermediario farmacéutico activo. Además, se utiliza para estimular la liberación de insulina en los islotes pancreáticos de rata.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El Pentaacetati de β-D-glucosa se utiliza en la reacción bioquímica y como un intermediario farmacéutico activo. Además, se utiliza para estimular la liberación de insulina en los islotes pancreáticos de rata.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | beta-D-Glucose pentaacetate |
Punto de fusión | 130°C to 132°C |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 98851 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water. |
Rotación óptica | +5° (c=5 in Chloroform) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.34 |
Porcentaje de pureza | 98% |