missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals beta-D-gentobiosa, 98 %

Catalog Number p-7043272
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
554-91-6
C12H22O11
MFCD00198056
6-O-(beta-D-Glucopyranosyl)-D-glucopyranose; Amygdalose
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
554-91-6
C12H22O11
MFCD00198056
6-O-(beta-D-Glucopyranosyl)-D-glucopyranose; Amygdalose

Gentiobiose was used in binding assays to determine if coelomic cytolytic factor 1 (CCF-1) binds to β-1,3-glucans to stimulate the pro-PO-activating system.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
la gentobiosa se utilizó en ensayos de unión para determinar si el factor citolítico coelómico 1 (CCF-1) se une a β-1,3-glucanos para estimular el sistema de activación pro-PO.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material beta-D-Gentiobiose
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Beilstein 93354
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'