Learn More
Fisherbrand™ Cubos de seguridad radiológica
Solución perfecta para almacenar materiales radiactivos y para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12367117
  • 331.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Beta – 3,3 l – (15 x 15 x 15 cm), uso con bolsa CSR-BAG1
  • Una gama de cubos de sobremesa para el almacenamiento de materiales radiactivos
  • Todos los cubos tienen tapas abisagradas y patas antideslizantes acolchadas.
  • Disponible para la radiación beta o gamma
    • Dimensiones internas: anch. x prof. x alt., mm - 150 x 150 x 150 mm
    • Dimensiones externas: anch. x prof. x alt., mm - 170 x 170 x 170 mm
Especificaciones
Especificaciones
Para el almacenamiento de materiales radiactivos
170mm
Cubo radiológico
170mm