Learn More
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+%, para bioquímica
Catalog Number p-65622
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
10191-18-1
C6H15NO5S
213.25
MFCD00007533
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
73243
CHEBI:39045
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
10191-18-1
C6H15NO5S
213.25
MFCD00007533
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
73243
CHEBI:39045
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm
Nombre del producto químico o material BES
Punto de fusión 152.0°C to 154.0°C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Beige a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5 % max. (100°C, 2 hrs)
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etano-1-ácido sulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • BES