Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Cleanroom Wipers
For ISO Class 5 to 8 (100 to 100000) Cleanroom Class applications
36.75€ - 479.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Durx™ 670 Cleanroom Wipes |
---|---|
Material | Polyester Cellulose |
Compatibilidad | Common cleaning and disinfecting solutions |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05, REACH, USP |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15777187
|
Berkshire™
DR670.0404.10 |
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) | 1200/paq. |
479.00€
paquete de 12000 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15530432
|
Berkshire™
DR670.1212.20 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | 150/paq. |
36.75€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester; no secondary binders
- Steam autoclavable for use in aseptic areas
- Work well with IPA and other solvents
- Smooth, highly sorbent and durable; general-purpose wiper
- Low tendency to shed particles; low extractables
- Also available as wafer separators for horizontal wafer stacking
Información de órdenes
Basis weight: 67.6g/m2
Specifications
Durx™ 670 Cleanroom Wipes | |
Common cleaning and disinfecting solutions | |
RoHS 2002/05, REACH, USP |
Polyester Cellulose | |
Autoclavable | |
Nonwoven |