Learn More
Hidróxido de benziltrimetilamonio, 40 solución al % en peso en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-66162
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
100-85-6, 67-56-1
C10H17NO
167.252
MFCD00008281
NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
66854
benzyl(trimetil)azanium; hidróxido
C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
100-85-6, 67-56-1
C10H17NO
167.252
MFCD00008281
NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
66854
benzyl(trimetil)azanium; hidróxido
C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Color Amarillo
Nombre de nota 40 wt. %solution in Methanol
% mín. CAS 39.0, 59.0
% máx. CAS 41.0, 61.0
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)3OH
Fieser 01,1252; 05,29; 08,36; 12,48; 05,30
Densidad 0.9250g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Porcentaje de pureza ≥40%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.925
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 15°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyltrimethylammonium hydroxide, 40 wt% solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.