Learn More
Éster de pinacol de ácido bencilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031443
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
87100-28-5
C13H19BO2
218.103
MFCD05663841
YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
benzylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl, acmc-209qek, benzylboronic pinacol ester, benzyl boronic acid pinacol ester, benzylboronic acid, pinacol ester, 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
3864964
2-bencil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC=C2
87100-28-5
C13H19BO2
218.103
MFCD05663841
YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
benzylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl, acmc-209qek, benzylboronic pinacol ester, benzyl boronic acid pinacol ester, benzylboronic acid, pinacol ester, 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
3864964
2-bencil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC=C2
Benzylboronic acid pinacol ester finds application in Pd (0)-mediated [11 C] carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol del ácido bencilborónico se aplica en la reacción de carbonilación de [11C] mediada por PD (0).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzylboronic acid pinacol ester
Densidad 0.98
Punto de ebullición 65°C (0.15 mmHg)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1
Porcentaje de pureza 96%