Learn More
Ácido benzoico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10432801
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
65-85-0
C7H6O2
122.123
MFCD00002398
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
243
CHEBI:30746
ácido benzoico
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
65-85-0
C7H6O2
122.123
MFCD00002398
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
243
CHEBI:30746
ácido benzoico
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzoic acid
Nombre de nota For analysis
Punto de fusión De 121,0 °C a 123,0 °C
Punto de ebullición de 249,0 °C
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal C6H5CO2H
Beilstein 09, 92
Fieser 01,49; 13,312
Índice Merck 15, 1093
Información de solubilidad Solubilidad en agua:3 g/l (20 °C).Otras solubilidades: solubles en alcohol, benceno, éter, cloroformo, ccl4, disulfuro de carbono y trementina
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Análisis
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación de 121 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.