Learn More
Benfluralina, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
Descripción
Includes
Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS: | Concentración |
---|---|---|
Benfluralina | 1861-40-1 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benfluralin |
CAS | 1861-40-1, 67-56-1 |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Fórmula molecular | C13H16F3N3O4 |
Clave InChI | SMDHCQAYESWHAE-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCCN(CC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
Nombre IUPAC | N-butil-N-etil-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)anilina |
Peso molecular (g/mol) | 335.283 |
PubChem CID | 2319 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Benfluralin
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol,
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio