Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubos de RMN para espectrómetro de sobremesa
Los tubos RMN de sobremesa Wilmad-LabGlass se han probado para garantizar su rendimiento y brindar confianza al adquirir consumibles para instrumentos.
29.94€ - 269.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Tubo de RMN |
Para utilizar con (equipo) | Espectrómetros de RMN de sobremesa |
Color | Transparente |
Tipo de tapón | Tapón |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Modelo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Modelo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15806905
|
Wilmad-LabGlass™
66609-0825 |
8 in | WG-BTNMR-8-25 | 25 | N/A | ||||
15896895
|
Wilmad-LabGlass™
66609-0725 |
7 in | WG-BTNMR-7-25 | 25 | N/A | ||||
15826905
|
Wilmad-LabGlass™
66609-8150 |
8 in | WG-BTNMR-8 | 150 |
269.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15816905
|
Wilmad-LabGlass™
66609-7150 |
7 in | WG-BTNMR-7 | 150 |
207.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Tubos de 5 mm de diámetro externo disponibles en longitudes de 7” o 8” en cantidades de 25 o 150 piezas
- El embalaje permite un cómodo acceso y almacenamiento de tubos
- Con un precio atractivo para un entorno de laboratorio de alto rendimiento
- Diseño con vidrio de borosilicato de tipo 1 clase B con tapones desechables
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Espectrómetros de RMN de sobremesa | |
Tapón | |
Experimentos de RMN |
Tubo de RMN | |
Transparente | |
5 mm | |
0,43 mm |