Learn More
Koettermann™ Mesa de alta resistencia, encimera de laboratorio SGL
Mesa móvil de alta resistencia adecuada para una gran variedad de tareas de laboratorio. La encimera de laboratorio SGL para la mesa de alta resistencia Koettermann™ está diseñada para ofrecer durabilidad y resistencia.
Marca:  Koettermann™ 507-00027
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Código de producto. 14855391
  • 2740.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Apto para una gran cantidad de tareas:
    • Escritura
    • Manipulación de productos químicos y equipos
    • Áreas de requisitos higiénicos y asépticos
  • Resistente y duradero:
    • Ruedas robustas
    • Resistente a productos químicos
    • Resistente a los arañazos
    • Capacidad máxima de carga: 400kg
Especificaciones
Especificaciones
Encimera Trespa TopLab
1500 x 750 x 900 mm
400 kg
1
Mesa móvil
900 mm
750 mm
150 cm