Learn More
Fisherbrand™ Soporte de sobremanera para cartuchos de agua
Accesorio para montar cuatro cartuchos de filtrado y purificación de agua. Los soportes de sobremesa Fisherbrand Bench™ para cartuchos de agua tienen una estructura de aluminio y plástico que ofrecen robustez y durabilidad.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.13300kg
Descripción
- Con patas de nivelación y grifo de entrada
- Acoplamiento rápido para una conexión/desconexión sencilla
- Incluye punta de 15/21 y adaptador 20/37
Especificaciones
500 mm | |
Cartuchos de filtración y purificación de agua | |
Soporte de mesa | |
No |