Learn More
Bel-Art™ Homogeneizador de microtubos: morteros y tubos
Resistentes al calor y a los productos químicos, sin colorantes
58.93€ - 199.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Sin ADNasa | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Sistema homogeneizador de microtubos |
Cantidad de embalaje | 100/paq. |
Sin ARNasa | Sí |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Volumen de la muestra (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Volumen de la muestra (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17739824
|
Bel-Art™
F65000-0005 |
Paquete individual | 0,5 mL | Mortero y tubo |
168.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15411864
|
Bel-Art™
F65000-0006 |
Paquete individual | 1,5 mL | Mortero y tubo |
199.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17759824
|
Bel-Art™
F65000-9006 |
Paquete a granel | 1,5 mL | Mortero y tubo |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17729824
|
Bel-Art™
F65000-0001 |
Paquete individual | 0,5 mL | Mano de mortero |
151.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17749824
|
Bel-Art™
F65000-9001 |
Paquete a granel | 0,5 mL | Mano de mortero |
118.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15795513
|
Bel-Art™
F65000-9002 |
Paquete a granel | 1,5 mL | Mano de mortero |
108.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17142486
|
Bel-Art™
F65000-0004 |
Paquete individual | 1,5 ml | Tubo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Resistentes al calor y a los productos químicos, sin colorantes
Las puntas de las manos de morteros y los microtubos emparejados se pueden utilizar con el homogeneizador o con el procesamiento manual.
- Tolerancias ajustadas, homogeneización completa y molienda de materiales
- Resistentes a productos químicos y al calor, sin colorantes para eliminar la posible lixiviación de los metales pesados en las muestras
- Fabricados y envasados en salas limpias de clase 10,000
- Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y pirógenos
- Fabricados con polipropileno sin falato/éster de falato y animal
- Disponibles a granel o en packs
- El cuerpo acanalado exclusivo proporciona un control preciso con la tramapa de homogeneización de las muestras sensibles a cizallamiento
- Compatibles con la mayoría de los adaptadores de mezcladores motorizados
- Fondo de tubo 25 % más grueso que el estándar del sector
- Superficies de tapón y lado esmeriladas para etiquetado, diseño de tapón de cierre positivo y parte superior perforable
Especificaciones
Polipropileno | |
Sistema homogeneizador de microtubos | |
Sí |
Sí | |
100/paq. |