Learn More
Bel-Art™ Sello de filtro SP Scienceware™ Vac-Ring™
Se desliza fácilmente en los tubos del embudo Buchner y sella la boca del matraz de filtración para evitar fugas de aire durante la filtración en vacío
Marca: Bel-Art™ H38959-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- El orificio central del Vac-Ring acepta tubos de embudo de hasta 23 mm de diámetro
- El anillo con grosor de 9,5 mm por 76 mm de D.E. es lo bastante ancho para aceptar matraces de filtración de hasta 4000 ml
- Fabricado con caucho de neopreno de color negro resistente a productos químicos
Especificaciones
Aumenta la velocidad de caudal de filtración mediante el bloqueo del flujo del aire ambiente durante la filtración en vacío | |
Negro | |
Tubos de embudo Buchner de hasta 22 mm de diámetro |
Sello de filtro Vac-Ring | |
Neopreno, caucho sintético |