Learn More
Bel-Art™ Mini pinzas estériles SP Scienceware™ Sterileware™
Estas pinzas pequeñas y ligeras son ideales para muestrear pequeñas cantidades de material que abarcan desde alimentos hasta productos farmacéuticos
Marca: Bel-Art™ F37944-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.45900kg
Descripción
- Las mordazas con reborde sujetan de forma segura las muestras húmedas o secas
- Las pinzas estériles de una sola pieza están fabricadas con plástico de poliestireno
- Envasadas individualmente, esterilizadas con radiación gamma y estampadas para un seguimiento preciso del lote, además de suministrarse con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
4,25 in | |
Ideal para el muestreo de pequeñas cantidades de material, desde productos alimenticios a farmacéuticos | |
Poliestireno |
Serradas | |
Minitenazas | |
11 cm |