Learn More
Bel-Art™ Espátulas de muestreo SP Scienceware™ Sterileware™, con canal en forma de V de 15,2 cm (6 pulgadas), estériles
Ideales para todo tipo de material en polvo o granulado. Las espátulas para muestreo Bel Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ son perfectas para tomar muestras estériles en inspecciones de calidad de procesos y para perforar bolsas de papel con revestimiento de plástico o envases similares.
Marca: Bel-Art™ H36930-0000
126.63 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.85400kg
Descripción
Su tradicional forma en V facilita la transferencia de medios en polvo, escamas, cristalinos o granulares
La espátula larga de 35,56 cm (14 pulgadas) (16-241-210) es perfecta para despegar reactivos incrustados o cristalizados de los fondos de frascos o recipientes altos con un diámetro de cuello tan pequeño como 18 mm (0,75 pulgadas).
Sterileware (16-241-210, 14-358-20)
- modelos de 9 y 14 pulg.
- Poliestireno de alto impacto
- Envasado individual
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Lote estampado, enviado con certificado de procesamiento
- Espátula de 9 pulg.
- Polipropileno
Especificaciones
Estéril | |
Espátula de muestreo Sterileware™ | |
Ideal para cualquier tipo de material granulado o en polvo; perfecto para la toma de muestras estériles durante inspecciones de calidad de los procesos y para perforar bolsas de papel revestido de plástico o envases similares | |
0,75 in | |
22,9 x 1,9 cm (9 x 0,75 in) | |
2,99 in | |
Poliestireno |
Sí | |
Recipientes, bolsas y bidones | |
9 in | |
1,9 cm | |
Canal en forma de V con largo de 15,2 cm (6 pulg.) | |
7,6 cm | |
22,9 cm |