Learn More
Bel-Art™ Cuchilla de muestreador estéril desechable SP Scienceware™ Sterileware™
Cuchilla de muestreador de poliestireno con una hoja serrada en un borde y una lisa en el otro
Marca: Bel-Art™ H36965-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- El borde serrado es capaz de cortar marisco, carne, aves de corral, verduras y otros materiales fibrosos
- Envasado individualmente, esterilizado y envasado en una bolsa de plástico de polietileno (PE) para un único uso y su posterior eliminación
Especificaciones
Poliestireno | |
Muestreo de alimentos como carnes, verduras, mariscos y otros materiales fibrosos y semisólidos | |
20,9 cm | |
Estériles |
Cuchilla para muestreo | |
8,25 in | |
Sí | |
Certificado de procesamiento para esterilización |