Learn More
Bel-Art™ Almacenamiento de barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™
Mantenga las barras agitadoras magnéticas y los accesorios organizados y al alcance
Marca:  Bel-Art™ F37790-0000
117.80 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11885913
  • 124.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las barras agitadoras se desmagnetizan fácilmente cuando se almacenan juntas en una caja o cajón, por lo que se almacenan en pares, con el polo norte de una junto al polo sur de la otra
  • En esta gradilla se pueden almacenar varios tamaños y formas de barras de agitación magnéticas con tamaños desde 15,9 cm (6 pulgadas) hasta barras de solo 10 mm (0,5 pulgadas)
  • El estrecho espacio de los cables en la sección superior de la gradilla admite barras pequeñas, mientras que el espacio inferior más amplio se puede utilizar para barras más grandes
  • Dispone de un estante de alambre inferior ideal para el almacenamiento de pequeñas herramientas de laboratorio
  • Con revestimiento de epoxi para una larga vida útil y una limpieza sencilla, la gradilla es independiente o se puede montar en una superficie vertical (tornillería de montaje no incluida)
  • Utilice una gradilla para secar las barras de agitación después de la limpieza y coloque otras cerca de los agitadores asociados para mantener las barras organizadas y visibles
Especificaciones
Especificaciones
4 pulg
261,6 × 101,6 × 312,4 mm (10,3 ×4 ×12,3 pulgadas)
Azul
12,3 in
10,3 in
312,4mm
101,6mm
261,6mm