Learn More
Bel-Art™ Filtro de paso magnético para fregaderos SP Scienceware™ Spinbar™
El filtro de paso resistente a sustancias químicas cuenta con cuatro potentes imanes en cada esquina para atraer y retener barras agitadoras magnéticas Spinbar. El filtro de paso magnético Bel Art™ SP Scienceware™ Spinbar™ es una solución sencilla para evitar que sus barras agitadoras magnéticas Spinbar™ se pierdan por el drenaje del fregadero.
28.10€ - 28.65€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Evita que la barra agitadora se elimine por el desagüe |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Barras agitadoras |
Incluye | 4 imanes potentes en cada esquina, rendijas anchas en los lados y faldones anchos |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11823210
|
Bel-Art™
F37787-0000 |
Azul |
28.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11833210
|
Bel-Art™
F37787-0001 |
Verde |
28.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Las rendijas anchas en los lados y los faldones permiten que los líquidos se drenen con facilidad y rapidez
- Un faldón ancho permite utilizar el colador en una gran variedad de drenajes por fregadero; el borde plano en un lado permite su colocación cerca de la pared del fregadero
- Las cuatro patas de la parte inferior anclan el colador firmemente en el drenaje del fregadero e impiden que se desplace a causa del fluido del líquido
- Los diversos colores mejoran la visibilidad de barras agitadoras.
Especificaciones
Evita que la barra agitadora se elimine por el desagüe | |
Barras agitadoras | |
4 imanes potentes en cada esquina, rendijas anchas en los lados y faldones anchos |