Learn More
Bel-Art™ Bandeja de contención de derrames SP Scienceware™ con rejilla
La bandeja de polipropileno grande y profunda protege a los usuarios mediante la captura de derrames accidentales peligrosos
Marca: Bel-Art™ F24676-0003
97.77 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- La rejilla de soporte de alambre con revestimiento de epoxi contiene numerosos recipientes o gradillas para tubos de ensayo
- Excelente resistencia química
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C
Especificaciones
236,69 oz | |
Polipropileno | |
Uso de sobremesa | |
Rejilla |
7 l | |
Bandeja de contención de derrames | |
Varios matraces, vasos de precipitados o una gradilla de tubos de ensayo |