Learn More
Bel-Art™ Desecadoras de vacío de diseño compacto SP Scienceware™
Desgasifique líquidos de forma rápida y fácil en el laboratorio o en el aula con estos pequeños desecadores de vacío de plástico
98.20€ - 200.21€
Especificaciones
Tipo de producto | Desecador de vacío |
---|---|
Incluye | Secciones superior e inferior, junta tórica de neopreno, llave de paso, placa de muestras perforada de polipropileno de 0,32 cm de grosor, llave de paso de polipropileno cónica con tapón de PTFE y asa roja, parte superior de policarbonato transparente abovedada con pomo grande acanalado |
Includes: Upper and lower sections, neoprene O-ring, stopcock, polypropylene sample plate
Código de producto | Marca | Color | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11316984
|
Bel-Art™
F42010-0000 |
Blanco | 8,11 in | 20,6 cm | Parte inferior de polipropileno, sección superior de policarbonato |
98.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11326984
|
Bel-Art™
F42020-0000 |
Blanco | 10,25 in | 26 cm | Parte inferior de polipropileno, sección superior de policarbonato |
125.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11852732
|
Bel-Art™
F42025-0000 |
Blanco | 12,12 in | 31 cm | Parte inferior de polipropileno, sección superior de policarbonato |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10461135
|
Bel-Art™
F42012-0000 |
Transparente | 8,11 in | 20,6 cm | Policarbonato |
116.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10236044
|
Bel-Art™
F42022-0000 |
Transparente | 10,25 in | 26 cm | Policarbonato |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11357184
|
Bel-Art™
F42027-0000 |
Transparente | 12,12 in | 31 cm | Policarbonato |
200.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Desgasifique líquidos de forma rápida y fácil en el laboratorio o en el aula con estos pequeños desecadores de vacío de plástico
- Estas resistentes unidades a prueba de roturas proporcionan almacenamiento en seco y protección para productos sensibles
- Son más ligeras y menos costosas que los modelos de vidrio del mismo tamaño; no se rompen, como los modelos de vidrio
- Mantienen un vacío total (29,9 pulg Hg) a temperatura ambiente durante 24 horas
- La llave de paso cónica de polipropileno con tapón de PTFE admite tubos con un D.I. de 0,25 pulg a 0,37 pulg, posibilita la entrada controlada de aire y evita agitaciones innecesarias
- La junta tórica de neopreno garantiza un sellado perfecto hasta a 0 °C sin que sea necesario aplicar grasa (el anillo no se verá perjudicado si se utiliza grasa)
- La tapa plana de policarbonato transparente con pomo grande acanalado maximiza el espacio interior y proporciona un 13 % más de volumen interior que las tapas de tipo cúpula
- Todos los modelos incluyen una placa perforada de 0,32 cm (0,12 pulg) de grosor; puede usarse desecante desechable o reutilizable por encima o por debajo de la placa
- Los modelos con fondo de policarbonato transparente ofrecen una mayor visibilidad desde distintos ángulos
- Los modelos con fondo de polipropileno blanco admiten crisoles incandescentes sobre las placas del desecador de cerámica Minerit HD (disponibles por separado, serie F42038)
- Los modelos con fondo de policarbonato transparente ofrecen una mayor visibilidad desde distintos ángulos“”
Especificaciones
Desecador de vacío | |
Secciones superior e inferior, junta tórica de neopreno, llave de paso, placa de muestras perforada de polipropileno de 0,32 cm de grosor, llave de paso de polipropileno cónica con tapón de PTFE y asa roja, parte superior de policarbonato transparente abovedada con pomo grande acanalado |