Learn More
Bel-Art™ Embudos Buchner de una sola pieza SP Scienceware™
HDPE de una pieza con placa de filtro porosa Fritware™ de polietileno y sellada
20.75€ - 40.50€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Descripción | Filtro de polietileno Fritware™ |
Porosidad | Grueso |
Tamaño de poro | De 90 a 130μ |
Temperatura máx. (imperial) | 125 °F |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro de la placa (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro de la placa (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12384036
|
Bel-Art™
F14608-0000 |
50 ml | 3,6cm | 4,2cm | 6,1cm |
20.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12394036
|
Bel-Art™
F14609-0000 |
150 ml | 7,0cm | 8,1cm | 6,0cm |
24.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12304046
|
Bel-Art™
F14610-0000 |
400 ml | 10,4cm | 11,3cm | 7,1cm |
35.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12314046
|
Bel-Art™
F14611-0000 |
1000 ml | 12,2cm | 13,2cm | 10,0cm |
40.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- La placa de filtro de porosidad gruesa (de 90 a 130 micrómetros) proporciona retención y un flujo rápido bajo vacío
- Utilizable con o sin papel de filtro
- Se utiliza por debajo de 52 °C (125 °F)
- Se utiliza con el sello de filtro Vac-Ring (n.º de fabricante 38959 -0000) para una instalación rápida del filtro
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Grueso | |
125 °F |
Filtro de polietileno Fritware™ | |
De 90 a 130μ | |
52 °C |