Learn More
SP Bel-Art™ Cabinas de desecadores estándar SP Scienceware™ Secador™: modelos verticales
Fabricadas con copoliéster Durastar™. Las cabinas de desecadores estándar Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™: modelos verticales bloquean el 99 % de la luz UV y son resistentes a la tinción, las grietas y los ataques químicos.
Marca: SP Bel-Art™ F42072-1008
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Fabricados con copoliéster Durastar™.Cabinas de desecadores estándar Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™:Los modelos verticales bloquean el 99 % de la luz UV y son resistentes a las tinciones, agrietamientos y ataques químicos.
- Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible más de un 50 % por lo que se convierten en la opción perfecta para almacenar materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos en fase de investigación
- Las puertas grandes maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
- El higrómetro digital fácil de ver se encuentra ubicado en la puerta delantera; la puerta basculante lateral se abre a la izquierda
- Tamaño compacto de 34,1 × 41,4 cm (an. × al.) para ahorrar espacio en el apilamiento de hasta 3 unidades en altura
- Estantes de repuesto disponibles; las unidades 4.0 pueden pasar de una configuración vertical a una horizontal y viceversa girando la unidad y pidiendo el número adecuado de estantes
- Se puede utilizar con cartuchos de desecante, F42049-0100, F42046-0000
Información de órdenes
Hay estantes de repuesto disponibles: Estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr.: 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º de fabr.: 420741001. Uso con cartuchos de desecante, números de fabr.: 420450250, 420450200 y 420480100.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Vertical | |
Abisagrado a la izquierda y con juntas | |
Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta | |
2 | |
Extraíble perforado | |
16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm) | |
41,4 cm | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
16,3 in | |
16,3 in |
Ámbar | |
Copoliéster | |
Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables | |
2 | |
Productos químicos, tinciones y grietas finas | |
1,17 pies cúb. | |
16,3 in | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
12,4 in | |
31,4 cm | |
41,4 cm |