Learn More
Bel-Art™ Sistema de cintas de marcado de protección SP Scienceware™: dispensador de cinta
Utiliza un dispensador de cinta para cubrir y proteger completamente las etiquetas
Marca: Bel-Art™ F13450-0000
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
Descripción
El sistema de etiquetado de protección ofrece etiquetas resistentes a las condiciones de laboratorio más exigentes. La cinta transparente protege las etiquetas del congelador, del autoclave, de ácidos, de álcalis y de disolventes orgánicos. Los resultados de las pruebas demuestran que la cinta sigue fijada de forma segura sin decoloración tras esterilizarse en autoclave durante 40 minutos a 125 °C (258 °F), así como tras una semana en nitrógeno líquido a - 196 °C (- 321 °F). Todos los tamaños de cinta tienen un grosor de 1 mil (0,001 in) con 1 mil (0,001 in) de adhesivo acrílico.
- El dispensador de cinta duradero está moldeado con plástico ABS resistente con una hoja de corte serrada de acero; el rollo de cinta se mantiene en su lugar gracias a un rodillo de aluminio y una cubierta con resorte
- La base con peso de acero con revestimiento de epoxi opcional reduce el deslizamiento en la mesa de trabajo al dispensar la cinta; incluye cuatro tornillos y pies de caucho antideslizantes
- La cinta de polipropileno transparente ofrece una alta resistencia a los productos químicos y a la humedad; además de proporcionar una gran versatilidad para su uso en laboratorios de trabajos pesados
- Las etiquetas de papel blanco admiten cualquier tipo de marcador; son perfectas para su uso bajo la cinta transparente para etiquetar instrumental de laboratorio, frascos o muestras
Especificaciones
Plástico ABS | |
Se utiliza para etiquetar recipientes, cabinas, cajones, libros y equipos de laboratorio | |
1 unidad | |
20,65 cm | |
2,38 in |
Dispensador de cinta | |
Dispensador de cinta, hoja de corte de acero y rodillo de aluminio | |
8,13 in | |
4,62 in | |
6 cm |