Learn More
Bel-Art™ Sistema de caja de guantes portátil SP Scienceware™
El operador y el entorno externo están protegidos con el sistema de caja de guantes portátil SP Scienceware™, una cabina de aislamiento portátil, ligera y autónoma.
Marca: Bel-Art™ H50028-2000
1501.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Includes: Se suministra con un par de guantes y dos anillos de sujeción
Descripción
- La gran ventana acrílica con puertos para guantes circulares de 15,2 cm (6 pulg) permite una visualización segura de las operaciones; el puerto lateral de 20,3 cm (8 pulg) de diámetro permite una fácil inserción de material y equipo
- Se incluyen guantes de neopreno de gran tamaño de 55,9 cm (22 pulg) de longitud (50,8 cm [20 pulg] instalados); ofrece una buena protección contra la penetración de gases, líquidos o sólidos
- Los guantes están fijados a unos orificios circulares de 15,2 cm (6 pulg) con anillos de sujeción (incluidos)
- Cuerpo moldeado de LDPE con esquinas redondas para facilitar la limpieza
Información de órdenes
Dimensiones (L x An x Al): 33 x 69 x 56 cm (13 x 27 x 22 pulg). Peso con embalaje: 17,2kg (38 lb). Tenga en cuenta que hay disponibles anillos de sujeción de repuesto (n.º de fabricante 500290200) y guantes de neopreno de repuesto (n.º de fabricante H500290000).
Especificaciones
LDPE | |
33 cm | |
55 cm | |
27 in |
13 in | |
22 in | |
Sin puertos de gas | |
68,5 cm |