Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnéticas de colores SP Scienceware™ Octagon Spinbar™
Registradas conforme a ISO 9001:2008. Las barras de agitación magnéticas de colores SP Scienceware™ Octagon Spinbar™ son la forma más utilizada.
Marca: Bel-Art™ F37109-0034
200.61 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.29700kg
Descripción
- Recubierto de PTFE
- Con anillo de giro
- Tamaños y materiales variados
Especificaciones
3,2mm | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
12,7mm |
Rojo | |
Sí | |
Octogonal |