Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética Octagon Spinbar™
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
Marca: Bel-Art™ F37110-0078
5.18 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras.
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El perfil continuo permite una mayor área de superficie y turbulencia añadida si se compara con la superficie lisa de las barras cilíndricas
- El anillo de pivote ayuda a reducir la fricción y la brusquedad
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
8 mm | |
0,31 in | |
50 | |
Sí | |
22 mm |
0,87 in | |
Blanco | |
Imán Alnico | |
FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008 | |
Octogonal |