Learn More
Bel-Art™ Cucharas de minimuestreador SP Scienceware™
Evite la contaminación cruzada usando una cuchara diferente para cada muestra
21.60€ - 41.65€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara para muestras |
---|---|
Material | Poliestireno |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estériles |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15570102
|
Bel-Art™
F36721-0010 |
0,1 mL |
21.60€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12870953
|
Bel-Art™
06263-50 |
0,05 mL |
41.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15590102
|
Bel-Art™
F36721-0050 |
0,5 mL |
21.60€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15580102
|
Bel-Art™
F36721-0025 |
0,25 mL |
21.60€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15500112
|
Bel-Art™
F36721-0100 |
1 mL |
22.55€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Estas minimedidas desechables han sido diseñadas para recuperar muestras de volumen pequeño y específico de polvos o materiales similares
- Fabricadas con plástico de poliestireno de alto impacto blanco
- Todos los productos estériles están estampados por lote para un seguimiento preciso
Especificaciones
Cuchara para muestras | |
Sí | |
Blanco |
Poliestireno | |
Estériles | |
Diseñadas para la recuperación de muestras de volúmenes pequeños y específicos de polvos o materiales similares |